Boron trifluoride - methanol complex 12% 1.5 M in methanol, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
445271000 445278000
445271000.EA 549 DKK
445271000. 445278000.
Boron trifluoride - methanol complex 12% 1.5 M in methanol, AcroSeal®
Boron trifluoride - methanol complex
Formel: CH₄BF₃O
Kogepunkt: 65 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –98 °C
Massefylde: 0,87 g/cm³
Flammepunkt: 4 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00071635
CAS-nummer: 373-57-9
UN nummer: 3286
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to amber Solution
Assay 10 to 15 % w/v (BF3)