2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
445030010 445030050
ACRO445030010EA 1110 DKK
ACRO445030010 ACRO445030050
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester 95%
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₆BFO₃
Kogepunkt: 105…113 °C (,1 mmHg)
Smeltepunkt: 32…37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11867877
CAS-nummer: 1112208-82-8