2,6-Dimethoxy-3-pyridinboronsyrepinacolester 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
444920010 444920050
ACRO444920010EA 1500 DKK
ACRO444920010 ACRO444920050
2,6-Dimethoxy-3-pyridinboronsyrepinacolester 97%
2,6-Dimethoxy-3-pyridinboronsyrepinacolester
Formel: C₁₃H₂₀BNO₄
Smeltepunkt: 39…44 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03788240
CAS-nummer: 214360-59-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to off-white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure