2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
444040010 444040050
ACRO444040010EA 1760 DKK
ACRO444040010 ACRO444040050
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde 97%
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde
Formel: C₆H₈N₂OS
Smeltepunkt: 75…77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03844445
CAS-nummer: 1005-28-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 78 °C
GC ≥96.0 %