Methyl-2-pyrazinecarboxylate 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
443170010 443170050
ACRO443170010EA 201 DKK
ACRO443170010 ACRO443170050
Methyl-2-pyrazinecarboxylate 97%
Methyl-2-pyrazinecarboxylate
Formel: C₆H₆N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014611
CAS-nummer: 6164-79-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 63 °C
GC ≥96.0 %