4-Chlor-3-fluorpyridin 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
443160050 443160250
ACRO443160050EA 798 DKK
ACRO443160050 ACRO443160250
4-Chlor-3-fluorpyridin 95%
4-Chloro-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₃ClFN
Molekylvægt: 131.54 g/mol
Kogepunkt: 142…143 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 27…24 °C
Flammepunkt: 28 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03453233
CAS-nummer: 2546-56-7
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %