Bis(2-methoxyethyl)ether, extra dry over Molecular Sieve 99+%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
443100010
443101000
443100010.EA
2390
DKK
443100010.
443101000.
Bis(2-methoxyethyl)ether, extra dry over Molecular Sieve 99+%, AcroSeal®
Bis(2-methoxyethyl)ether
Formel:
C₆H₁₄O₃ Kogepunkt: 162 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –64 °C Massefylde: 0,937 g/cm³ Flammepunkt: 51 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008503 CAS-nummer: 111-96-6 UN nummer: 3271 ADR: 3,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.0 % |