Chlorbenzen, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
443000010 443001000
443000010.EA 755 DKK
443000010. 443001000.
Chlorbenzen, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Chlorbenzen
Formel: C₆H₅Cl
Kogepunkt: 131 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –45 °C
Massefylde: 1,1075 g/cm³
Flammepunkt: 23 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000530
CAS-nummer: 108-90-7
UN nummer: 1134
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %