n-Pentan, extra dry over Molecular Sieve 99+%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Pentan
442990010 442991000
442990010.EA 1100 DKK
442990010. 442991000.
n-Pentan, extra dry over Molecular Sieve 99+%, AcroSeal®
n-Pentan
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₃
Kogepunkt: 35…36 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –130 °C
Massefylde: 0,626 g/cm³
Flammepunkt: –49 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009498
CAS-nummer: 109-66-0
UN nummer: 1265
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %