1,2-Dimethoxyethan, extra dry over Molecular Sieve 99.5% stabilised, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
442980010 442981000
442980010.EA 2790 DKK
442980010. 442981000.
1,2-Dimethoxyethan, extra dry over Molecular Sieve 99.5% stabilised, AcroSeal®
1,2-Dimethoxyethane
Formel: C₄H₁₀O₂
Kogepunkt: 85 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –69 °C
Massefylde: 0,867 g/cm³
Flammepunkt: –6 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008502
CAS-nummer: 110-71-4
UN nummer: 2252
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %
Stabilizer Approx. 100 ppm BHT