3-Brom-5-(trifluormethyl)anilin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 5-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride
442660050 442660250
ACRO442660050EA 444 DKK
ACRO442660050 ACRO442660250
3-Brom-5-(trifluormethyl)anilin 97%
3-Brom-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃N
Molekylvægt: 240.02 g/mol
Kogepunkt: 220…223 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1.697 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236205
CAS-nummer: 54962-75-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %