N-Boc-L-serine, vandfri 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
442560050 442560250
ACRO442560050EA 365 DKK
ACRO442560050 ACRO442560250
N-Boc-L-serine, vandfri 99%
N-Boc-L-serine
Formel: C₈H₁₅NO₅
Smeltepunkt: 84…89 °C
Flammepunkt: 186 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00150501
CAS-nummer: 3262-72-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -6.5° to -8.5° (20°C, 589 nm) (c=2 in water)