2-Chlor-4,6-dimethylpyrimidin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
442550050 442550250
ACRO442550050EA 775 DKK
ACRO442550050 ACRO442550250
2-Chlor-4,6-dimethylpyrimidin 97%
2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine
Formel: C₆H₇ClN₂
Kogepunkt: 210…212 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 36…38 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00023199
CAS-nummer: 4472-44-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 39 °C
GC ≥96.0 %