o-Xylen, extra dry 99%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,2-Dimethylbenzene
443020010 443021000
443020010.EA 1640 DKK
443020010. 443021000.
o-Xylen, extra dry 99%, AcroSeal®
o-Xylen
Formel: C₈H₁₀
Molekylvægt: 106.17 g/mol
Kogepunkt: 143…145 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –25 °C
Massefylde: 0.878 g/cm³
Flammepunkt: 31 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008519
CAS-nummer: 95-47-6
UN nummer: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&vid=3ec8c09bb94f634e9f90b6f9e8320cd626f276d0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.01 %