1,2-Dichlorethan, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ethylendichlorid
443010010 443011000
443010010.EA 982 DKK
443010010. 443011000.
1,2-Dichlorethan, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
1,2-Dichloroethane
Formel: ClH₂CCH₂Cl
Kogepunkt: 81…85 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –35 °C
Massefylde: 1,25 g/cm³
Flammepunkt: 13 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000963
CAS-nummer: 107-06-2
UN nummer: 1184
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %