3-Thiophenmethanol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
442240050 442240250
ACRO442240050EA 666 DKK
ACRO442240050 ACRO442240250
3-Thiophenmethanol 97%
3-Thiophenmethanol
Formel: C₅H₆OS
Kogepunkt: 73 °C (6Torr)
Massefylde: 1,211 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00014534
CAS-nummer: 71637-34-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %