2-Chlor-4-fluorpyridin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
442150010 442150050
ACRO442150010EA 927 DKK
ACRO442150010 ACRO442150050
2-Chlor-4-fluorpyridin 97%
2-Chloro-4-fluoropyridine
Formel: C₅H₃ClFN
Molekylvægt: 131.54 g/mol
Kogepunkt: 140 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1.456 g/cm³
Flammepunkt: 54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039345
CAS-nummer: 34941-91-8
UN nummer: 2929
ADR: 6.1 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %