4-Cyanopiperidine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
441820050 441820250
ACRO441820050EA 468 DKK
ACRO441820050 ACRO441820250
4-Cyanopiperidine 97%
4-Cyanopiperidine
Formel: C₆H₁₀N₂
Kogepunkt: 100…105 °C (12 mmHg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05022468
CAS-nummer: 4395-98-6
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %