9-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 9-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole, N-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester
441440010 441440050
ACRO441440010EA 760 DKK
ACRO441440010 ACRO441440050
9-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester 97%
9-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₉H₂₂BNO₂
Molekylvægt: 307.20 g/mol
Smeltepunkt: 151.7…152.4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16294552
CAS-nummer: 1217891-71-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 154 °C
HPLC ≥96.0 %