N-Phenyl-2-naphthylamin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
439910250 439911000
ACRO439910250EA 479 DKK
ACRO439910250 ACRO439911000
N-Phenyl-2-naphthylamin 97%
N-Phenyl-2-naphthylamin
Formel: C₁₆H₁₃N
Kogepunkt: 395 °C
Smeltepunkt: 105…108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004052
CAS-nummer: 135-88-6
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %