2-Chlorphenethylbromid 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(2-Bromoethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorophenethyl Bromide, 2-(2-Chlorophenyl)ethyl bromide, 2-Chlorophenethyl bromide
440140010 440140050
ACRO440140010EA 308 DKK
ACRO440140010 ACRO440140050
2-Chlorphenethylbromid 95%
2-Chlorphenethylbromid
Formel: C₈H₈BrCl
Molekylvægt: 219.51 g/mol
Kogepunkt: 110…112 °C (10Torr)
Massefylde: 1.4569 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04117464
CAS-nummer: 16793-91-2
UN nummer: 3082
ADR: 9 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %