2-Fluorphenethylbromid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2-Bromoethyl)-2-fluorobenzene
440120010 440120050
ACRO440120010EA 416 DKK
ACRO440120010 ACRO440120050
2-Fluorphenethylbromid 97%
2-Fluorphenethylbromid
Formel: C₈H₈BrF
Molekylvægt: 203.05 g/mol
Kogepunkt: 73…75 °C (20Torr)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04117466
CAS-nummer: 91319-54-9
UN nummer: 3082
ADR: 9 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %