(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%, ee 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (S)-3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, (S)-(+)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
439320010 439320050
ACRO439320010EA 851 DKK
ACRO439320010 ACRO439320050
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%, ee 99%
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Formel: C₅H₁₁NO
Molekylvægt: 101.15 g/mol
Kogepunkt: 181…182 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0.993 g/cm³
Flammepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788748
CAS-nummer: 104641-59-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.00 %
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +5° to +7° (20°C, 589 nm) (c=1 in chloroform)