2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
439160010 439160050
ACRO439160010EA 982 DKK
ACRO439160010 ACRO439160050
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine 98%
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine
Formel: C₁₃H₃₁N₄P
Kogepunkt: 74 °C (,1 mmHg)
Massefylde: 0,948 g/cm³
Flammepunkt: 53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043143
CAS-nummer: 98015-45-3
UN nummer: 2920
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %