2-(Di(2-hydroxyethyl)amino)ethansulfonsyre natriumsalt 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: BES-Na, BES sodium salt, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-ethanesulphonic acid sodium salt, Sodium 2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)ethanesulphonate
439030250 439031000 439035000
ACRO439030250EA 563 DKK
ACRO439030250 ACRO439031000 ACRO439035000
2-(Di(2-hydroxyethyl)amino)ethansulfonsyre natriumsalt 99%
2-(Di(2-hydroxyethyl)amino)ethansulfonsyre natriumsalt
Formel: C₆H₁₄NNaO₅S
Molekylvægt: 235.24 g/mol
Smeltepunkt: 155.6…156.5 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067425
CAS-nummer: 66992-27-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 5.85 to 6.04 % (N)
Titration with HCl 98.5 to 101.5 %