Cyclopropanesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
439020010
439020050
ACRO439020010EA
2630
DKK
ACRO439020010
ACRO439020050
Cyclopropanesulphonyl chloride 97%
Cyclopropanesulphonyl chloride
Formel:
C₃H₅ClO₂S Kogepunkt: 60 °C (2Torr) Massefylde: 1,38 g/cm³ Flammepunkt: 96 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01631933 CAS-nummer: 139631-62-2 UN nummer: 3265 ADR: 8,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |