1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
438900010 438900050
ACRO438900010EA 2020 DKK
ACRO438900010 ACRO438900050
1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane 95%
1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane
Formel: C₇H₁₄N₂
Kogepunkt: 77…79 °C (6Torr)
Smeltepunkt: 58…79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14581694
CAS-nummer: 283-38-5
UN nummer: 3259
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to brown Liquid or waxy solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %