(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane 97% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Bromopropoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
Stabilization: stabiliseret med natriumcarbonat
438690050 438690250
ACRO438690050EA 918 DKK
ACRO438690050 ACRO438690250
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane 97% stabilised
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
Formel: C₉H₂₁BrOSi
Kogepunkt: 182 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1,093 g/cm³
Flammepunkt: 85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00216589
CAS-nummer: 89031-84-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %