3-Ethynylthiophene 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
438580010
438580050
ACRO438580010EA
607
DKK
ACRO438580010
ACRO438580050
3-Ethynylthiophene 96%
3-Ethynylthiophene
Formel:
C₆H₄S Kogepunkt: 152…154 °C (760 mmHg) Massefylde: 1,098 g/cm³ Flammepunkt: 46 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD04039973 CAS-nummer: 67237-53-0 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to yellow to orange Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95.0 % |