Strontiumnitrat 98%, extra_pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
438520010 438520050
ACRO438520010EA 652 DKK
ACRO438520010 ACRO438520050
Strontiumnitrat 98%, extra_pure
Strontium nitrate
Formel: Sr(NO₃)₂
Molekylvægt: 211.63 g/mol
Kogepunkt: 645 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 570 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011248
CAS-nummer: 10042-76-9
UN nummer: 1507
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08926
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 %
pH 5 to 7 (5 % at 20°C)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm