3-Methyl-3-penten-2-on 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Methylpent-3-en-2-one
438440100 438440500
ACRO438440100EA 552 DKK
ACRO438440100 ACRO438440500
3-Methyl-3-penten-2-on 98%
3-Methyl-3-penten-2-on
Formel: C₆H₁₀O
Molekylvægt: 98.14 g/mol
Kogepunkt: 136…139 °C
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 0.875 g/cm³
Flammepunkt: 34 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00151839
CAS-nummer: 565-62-8
UN nummer: 1992
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %