1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(2-Chloroethyl)piperazine,N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(2-chloroethyl)piperazine-1-carboxylate
438240010 438240050
ACRO438240010EA 964 DKK
ACRO438240010 ACRO438240050
1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine 97%
1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine
Formel: C₁₁H₂₁ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08443993
CAS-nummer: 208167-83-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 68 °C
GC ≥96.0 %