2,6-Pyridinedicarboxaldehyde 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
437750010 437752500
ACRO437750010EA 1630 DKK
ACRO437750010 ACRO437752500
2,6-Pyridinedicarboxaldehyde 97%
2,6-Pyridinedicarboxaldehyde
Formel: C₇H₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010103
CAS-nummer: 5431-44-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
GC ≥96.0 %