4-Cyanophenylacetic acid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
437730010 437730050
ACRO437730010EA 1070 DKK
ACRO437730010 ACRO437730050
4-Cyanophenylacetic acid 97%
4-Cyanophenylacetic acid
Formel: C₉H₇NO₂
Smeltepunkt: 151…152 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06798066
CAS-nummer: 5462-71-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150.0 to 155.0 °C
HPLC ≥96.0 %