5-Bromo-2-methylindole 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
437560010 437560050
ACRO437560010EA 694 DKK
ACRO437560010 ACRO437560050
5-Bromo-2-methylindole 98%
5-Bromo-2-methylindole
Formel: C₉H₈BrN
Smeltepunkt: 104…106 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01863677
CAS-nummer: 1075-34-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to pink to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
HPLC ≥97.5 %