6-Chloro-7-deazapurine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
437440010 437440050
ACRO437440010EA 830 DKK
ACRO437440010 ACRO437440050
6-Chloro-7-deazapurine 97%
6-Chloro-7-deazapurine
Formel: C₆H₄ClN₃
Molekylvægt: 153.57 g/mol
Smeltepunkt: 180.9…182.5 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01686865
CAS-nummer: 3680-69-1
UN nummer: 2811
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %