DL-Propargylglycine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Aminopent-4-ynoic acid, PAG, 2-Amino-4-pentynoic acid, H-DL-Pra-OH
437320010 437320050
ACRO437320010EA 1100 DKK
ACRO437320010 ACRO437320050
DL-Propargylglycine 98%
DL-Propargylglycine
Formel: C₅H₇NO₂
Smeltepunkt: 235 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00056728
CAS-nummer: 64165-64-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %