5-Phenyl-2-furaldehyde 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: DTXSID20377726, BMJHNNPEPBZULA-UHFFFAOYSA-N, 5-Phenylfuran-2-carbaldehyde, 5-Phenyl-furan-2-carbaldehyde
437310010 437310050
ACRO437310010EA 523 DKK
ACRO437310010 ACRO437310050
5-Phenyl-2-furaldehyde 96%
5-Phenyl-2-furaldehyde
Formel: C₁₁H₈O₂
Kogepunkt: 104…108 °C (6 mmHg)
Smeltepunkt: 29…33 °C
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01910161
CAS-nummer: 13803-39-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to green to brown Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %