Tetrachloroguld(III)syre hydrat 99.999% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
437170010 437170050
ACRO437170010EA 1490 DKK
ACRO437170010 ACRO437170050
Tetrachloroguld(III)syre hydrat 99.999% (trace metals basis)
Tetrachloroguld(III)syre hydrat
Formel: HAuCl₄·H₂O
Smeltepunkt: 30 °C
Massefylde: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00149903
CAS-nummer: 27988-77-8
UN nummer: 3260
ADR: 8,II