Natriumnitrat 99.999% Trace metals basis
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
437160100 437160500 437165000
ACRO437160100EA 582 DKK
ACRO437160100 ACRO437160500 ACRO437165000
Natriumnitrat 99.999% Trace metals basis
Sodium nitrate
Formel: NaNO₃
Molekylvægt: 84.99 g/mol
Kogepunkt: 380 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 306 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011119
CAS-nummer: 7631-99-4
UN nummer: 1498
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08720
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm
Sodium (Na) Confirmed