Guld 99.99% (trace metals basis), shot
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
437140010 437140050
ACRO437140010EA 2610 DKK
ACRO437140010 ACRO437140050
Guld 99.99% (trace metals basis), shot
Guld
Formel: Au
Molekylvægt: 196.97 g/mol
Kogepunkt: 2800 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 1065 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-nummer: 7440-57-5
Merck Index: 12,04526
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Golden Beads or pellets
Total trace metal impurities ≤100 ppm