Jern 99.99% (trace metals basis), granules
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
437110050 437110250
ACRO437110050EA 431 DKK
ACRO437110050 ACRO437110250
Jern 99.99% (trace metals basis), granules
Jern
Formel: Fe
Molekylvægt: 55.85 g/mol
Kogepunkt: 3000 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 1535 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010999
CAS-nummer: 7439-89-6
Merck Index: 13,05109
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Silver grey Granules
Particle size 0.5 to 1 mm
Total trace metal impurities ≤100 ppm