Tellur 99.999% (trace metals basis), pulver
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
437010250 437011000
ACRO437010250EA 754 DKK
ACRO437010250 ACRO437011000
Tellur 99.999% (trace metals basis), pulver
Tellurium
Formel: Te
Kogepunkt: 990 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 450 °C
Massefylde: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134062
CAS-nummer: 13494-80-9
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Grey to black Powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm