Ammoniumnitrat 99.999% Trace metals basis
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
436960250 436961000
ACRO436960250EA 1050 DKK
ACRO436960250 ACRO436961000
Ammoniumnitrat 99.999% Trace metals basis
Ammonium nitrate
Formel: NH₄NO₃
Molekylvægt: 80.04 g/mol
Kogepunkt: 210 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 169 °C
Massefylde: 1.72 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011425
CAS-nummer: 6484-52-2
UN nummer: 1942
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00538
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm