Natriumcarbonat 99.999% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
436800050 436800250
ACRO436800050EA 411 DKK
ACRO436800050 ACRO436800250
Natriumcarbonat 99.999% (trace metals basis)
Sodium carbonate
Formel: Na₂CO₃
Kogepunkt: 1600 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 851 °C
Massefylde: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003494
CAS-nummer: 497-19-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm