1-Benzyl-3-pyrroline 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Benzyl-2,5-dihydropyrrole
436770010 436770050
ACRO436770010EA 271 DKK
ACRO436770010 ACRO436770050
1-Benzyl-3-pyrroline 97%
1-Benzyl-3-pyrroline
Formel: C₁₁H₁₃N
Molekylvægt: 159.23 g/mol
Kogepunkt: 92 °C (1hPa)
Massefylde: 0.837 g/cm³
Flammepunkt: 92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012324
CAS-nummer: 6913-92-4
UN nummer: 3267
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %