Triethyloxoniumtetrafluorborat 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
436760250 436761000
ACRO436760250EA 772 DKK
ACRO436760250 ACRO436761000
Triethyloxoniumtetrafluorborat 95%
Triethyloxoniumtetrafluorborat
Formel: C₆H₁₅BF₄O
Smeltepunkt: 84…89 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00044423
CAS-nummer: 368-39-8
UN nummer: 2925
ADR: 4.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Stabilizer 3 to 5 % ether
Titration with NaOH ≥96.0 %