Naproxen sodium 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Sodium (S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate
436710050 436710250
ACRO436710050EA 737 DKK
ACRO436710050 ACRO436710250
Naproxen sodium 98%
Naproxen sodium
Formel: C₁₄H₁₃NaO₃
Smeltepunkt: 259…262 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00058507
CAS-nummer: 26159-34-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -14.7° to -17.0° (20°C, 589 nm) (c=5, 1N NaOH)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %
Free acid ≤1.0 %