3-Chloro-4-methylbenzaldehyde 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
436690010 436690050
ACRO436690010EA 426 DKK
ACRO436690010 ACRO436690050
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde 97%
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇ClO
Kogepunkt: 232 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 37…31 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06411284
CAS-nummer: 3411-03-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %