3-Benzyloxy-1-propanol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
436570050 436570250
ACRO436570050EA 571 DKK
ACRO436570050 ACRO436570250
3-Benzyloxy-1-propanol 97%
3-Benzyloxy-1-propanol
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Kogepunkt: 111…114 °C (2 mmHg)
Massefylde: 1,049 g/cm³
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00029659
CAS-nummer: 4799-68-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %